Stampa…
4-Nitro-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59445-100G OR59445-25G OR59445-500G
APOSOR59445-100GEA 61.1 EUR
APOSOR59445-100G APOSOR59445-25G APOSOR59445-500G
4-Nitro-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃N₃O₂
Peso molecolare: 113,0800 g/mol
Punto di ebollizione: 323 °C
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159626
CAS Number: 2075-46-9