Stampa…
3-Methoxyanthranilic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
OR59444-10G OR59444-1G OR59444-5G
APOSOR59444-10GEA 55.3 EUR
APOSOR59444-10G APOSOR59444-1G APOSOR59444-5G
3-Methoxyanthranilic acid
3-Methoxyanthranilic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 169…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075178
CAS Number: 3177-80-8