N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR59437-5G
OR59437-100G
OR59437-25G
APOSOR59437-5GEA
118
EUR
APOSOR59437-5G
APOSOR59437-100G
APOSOR59437-25G
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Formula:
C₃H₉NO Punto di fusione: 68…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012599 CAS Number: 50632-53-6 |