2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR59435-10G
OR59435-1G
OR59435-5G
APOSOR59435-10GEA
970
EUR
APOSOR59435-10G
APOSOR59435-1G
APOSOR59435-5G
2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde 95+%
2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde
Formula:
C₉H₇IO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10688277 CAS Number: 1040682-22-1 |