Stampa…
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
OR59431-1G OR59431-5G
APOSOR59431-1GEA 75.7 EUR
APOSOR59431-1G APOSOR59431-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₁ClN₂O
Peso molecolare: 220,65 g/mol
Punto di fusione: 145…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100755
CAS Number: 947-95-5