Stampa…
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, (2,3-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(2,3-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
OR5943-100G OR5943-25G OR5943-5G
APOSOR5943-100GEA 246 EUR
APOSOR5943-100G APOSOR5943-25G APOSOR5943-5G
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₇Cl₃N₂
Peso molecolare: 213,49 g/mol
Punto di fusione: ca 204 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052265
CAS Number: 21938-47-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III