Stampa…
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59426-25G OR59426-5G OR59426-100G
APOSOR59426-25GEA 45.2 EUR
APOSOR59426-25G APOSOR59426-5G APOSOR59426-100G
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Punto di fusione: 137…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051578
CAS Number: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9