Stampa…
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59425-1G OR59425-5G
APOSOR59425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59425-1G APOSOR59425-5G
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428533
CAS Number: 30186-18-6