Stampa…
Diethyl acetylenedicarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR59420-100G OR59420-25G
APOSOR59420-100GEA 78.3 EUR
APOSOR59420-100G APOSOR59420-25G
Diethyl acetylenedicarboxylate 95%
Diethyl acetylenedicarboxylate
Formula: C₈H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 107…110 °C/11mmHg
Punto di fusione: 44228 °C
Densità: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009186
CAS Number: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
UN: 3265
ADR: 8,III