Stampa…
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59413-1G OR59413-25G OR59413-5G
APOSOR59413-1GEA 72.7 EUR
APOSOR59413-1G APOSOR59413-25G APOSOR59413-5G
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₃NO₂S
Punto di ebollizione: 92…96 °C/0,04mmHg
Punto di fusione: 154…156 °C
Densità: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01055979
CAS Number: 5033-22-7