Stampa…
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-1-methylindole-2-boronic acid
OR59404-1G OR59404-250MG OR59404-100MG
APOSOR59404-1GEA 598 EUR
APOSOR59404-1G APOSOR59404-250MG APOSOR59404-100MG
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid
Formula: C₉H₉BClNO₂
Peso molecolare: 209,44 g/mol
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09878352
CAS Number: 957066-11-4