Stampa…
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR59400-1G OR59400-5G
APOSOR59400-1GEA 72.7 EUR
APOSOR59400-1G APOSOR59400-5G
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₅H₁₇NO₃S
Peso molecolare: 291,365 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08070819
CAS Number: 915916-89-1