Stampa…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
OR5940-100G OR5940-25G OR5940-10G OR5940-500G
APOSOR5940-100GEA 102 EUR
APOSOR5940-100G APOSOR5940-25G APOSOR5940-10G APOSOR5940-500G
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₃
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Punto di fusione: 150…157 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003370
CAS Number: 139-85-5
EINECS: 205-377-7