Stampa…
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Bromo-3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
OR59398-1G OR59398-5G
APOSOR59398-1GEA 75.7 EUR
APOSOR59398-1G APOSOR59398-5G
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Formula: C₉H₉BrClNO
Peso molecolare: 262,5300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059123
CAS Number: 125328-80-5