Stampa…
N-Ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR59397-1G OR59397-5G
APOSOR59397-1GEA 72.7 EUR
APOSOR59397-1G APOSOR59397-5G
N-Ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulphonamide
N-Ethyl-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₆H₁₉NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878415
CAS Number: 1000339-36-5