Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59396-1G OR59396-5G
APOSOR59396-1GEA 65.5 EUR
APOSOR59396-1G APOSOR59396-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Punto di fusione: 244…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834781
CAS Number: 648423-85-2