Stampa…
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59395-1G OR59395-5G
APOSOR59395-1GEA 85.7 EUR
APOSOR59395-1G APOSOR59395-5G
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Formula: C₆H₉BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804869
CAS Number: 925180-06-9