Stampa…
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59394-1G OR59394-5G
APOSOR59394-1GEA 132 EUR
APOSOR59394-1G APOSOR59394-5G
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Formula: C₈H₁₀ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864953
CAS Number: 1000339-30-9