Stampa…
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59393-1G OR59393-250MG
APOSOR59393-1GEA 24.8 EUR
APOSOR59393-1G APOSOR59393-250MG
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Formula: C₇H₇N₃O₂
Peso molecolare: 201.61 g/mol
Punto di fusione: 286…288 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00278833
CAS Number: 15723-90-7