Stampa…
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR59390-1G OR59390-5G
APOSOR59390-1GEA 125 EUR
APOSOR59390-1G APOSOR59390-5G
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878398
CAS Number: 88154-24-9