Stampa…
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR59388-1G OR59388-5G
APOSOR59388-1GEA 132 EUR
APOSOR59388-1G APOSOR59388-5G
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₆ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878387
CAS Number: 1000339-31-0