Stampa…
2-Bromo-6-ethoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59382-1G OR59382-250MG
APOSOR59382-1GEA 63.8 EUR
APOSOR59382-1G APOSOR59382-250MG
2-Bromo-6-ethoxypyridine 95%
2-Bromo-6-ethoxypyridine
Formula: C₇H₈BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234958
CAS Number: 4645-11-8