Stampa…
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59380-5G OR59380-1G OR59380-25G
APOSOR59380-5GEA 37.3 EUR
APOSOR59380-5G APOSOR59380-1G APOSOR59380-25G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole 95+%
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235252
CAS Number: 71229-85-1