N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR59379-1G
OR59379-5G
APOSOR59379-1GEA
132
EUR
APOSOR59379-1G
APOSOR59379-5G
N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
N-Benzyl-2-bromobenzenesulphonamide
Formula:
C₁₃H₁₂BrNO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02555935 CAS Number: 321704-27-2 |