Stampa…
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59378-25G OR59378-100G
APOSOR59378-25GEA 84.1 EUR
APOSOR59378-25G APOSOR59378-100G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one 98%
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Formula: C₈H₁₂O
Punto di ebollizione: 72…74 °C/20mmHg
Densità: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009695
CAS Number: 1073-13-8