Stampa…
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR59376-1G OR59376-250MG
APOSOR59376-1GEA 430 EUR
APOSOR59376-1G APOSOR59376-250MG
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazole
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)oxazole
Formula: C₁₀H₇Cl₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878381
CAS Number: 957062-73-6