Stampa…
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-N-isopropylpyrimidin-4-amine, 4-Chloro-6-(isopropylamino)pyrimidine
OR59375-1G OR59375-5G
APOSOR59375-1GEA 102 EUR
APOSOR59375-1G APOSOR59375-5G
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Formula: C₇H₁₀ClN₃
Peso molecolare: 171,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09756956
CAS Number: 945896-32-2