Stampa…
(4-Chlorophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, p-Chlorophenylacetic Acid
OR5937-1KG OR5937-250G OR5937-50G
APOSOR5937-1KGEA 292 EUR
APOSOR5937-1KG APOSOR5937-250G APOSOR5937-50G
(4-Chlorophenyl)acetic acid
(4-Chlorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Peso molecolare: 170,6 g/mol
Punto di fusione: 102…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004344
CAS Number: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6