Stampa…
4-Bromobenzamidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59369-1G OR59369-5G
APOSOR59369-1GEA 52.2 EUR
APOSOR59369-1G APOSOR59369-5G
4-Bromobenzamidine hydrochloride 98%
4-Bromobenzamidine hydrochloride
Formula: C₇H₈BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464967
CAS Number: 55368-42-8