Stampa…
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Nitro-1H-indazol-1-yl)ethanone
OR59368-1G OR59368-5G
APOSOR59368-1GEA 24.8 EUR
APOSOR59368-1G APOSOR59368-5G
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₉H₇N₃O₃
Peso molecolare: 205,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261292
CAS Number: 13436-55-0