Stampa…
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59367-1G OR59367-250MG
APOSOR59367-1GEA 176 EUR
APOSOR59367-1G APOSOR59367-250MG
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Formula: C₉H₇ClN₂O
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878373
CAS Number: 708-40-7