Stampa…
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59364-1G OR59364-5G
APOSOR59364-1GEA 144 EUR
APOSOR59364-1G APOSOR59364-5G
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01934492
CAS Number: 255876-54-1