Stampa…
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Bromo-6-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR59356-1G OR59356-500MG
APOSOR59356-1GEA 62.6 EUR
APOSOR59356-1G APOSOR59356-500MG
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₆BrN₃
Peso molecolare: 212,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09878402
CAS Number: 957062-94-1