Stampa…
Methyl-4-chlorosalicylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-chloro-2-hydroxybenzoate
OR59351-1G OR59351-25G OR59351-5G
APOSOR59351-1GEA 56.8 EUR
APOSOR59351-1G APOSOR59351-25G APOSOR59351-5G
Methyl-4-chlorosalicylate
Methyl-4-chlorosalicylate
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407436
CAS Number: 22717-55-1