Stampa…
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59348-1G OR59348-5G
APOSOR59348-1GEA 114 EUR
APOSOR59348-1G APOSOR59348-5G
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878407
CAS Number: 957063-04-6