Stampa…
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR59347-1G OR59347-5G
APOSOR59347-1GEA 190 EUR
APOSOR59347-1G APOSOR59347-5G
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878425
CAS Number: 957063-08-0