1-Boc-7-methylindole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 7-methyl-1H-indole-1-carboxylate, 7-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
OR59346-1G
OR59346-5G
APOSOR59346-1GEA
87.3
EUR
APOSOR59346-1G
APOSOR59346-5G
1-Boc-7-methylindole
1-Boc-7-methylindole
Formula:
C₁₄H₁₇NO₂ Peso molecolare: 231,29 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09878411 CAS Number: 442910-62-5 |