Stampa…
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59343-1G OR59343-5G
APOSOR59343-1GEA 109 EUR
APOSOR59343-1G APOSOR59343-5G
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Formula: C₁₂H₁₅BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878358
CAS Number: 957063-12-6