Stampa…
3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5934-100G OR5934-25G
APOSOR5934-100GEA 1040 EUR
APOSOR5934-100G APOSOR5934-25G
3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
3-Methylbenzo[b]thiophene
Formula: C₉H₈S
Punto di ebollizione: 72…74 °C/2mmHg
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040243
CAS Number: 1455-18-1