Stampa…
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR59339-1G OR59339-5G
APOSOR59339-1GEA 190 EUR
APOSOR59339-1G APOSOR59339-5G
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine
Formula: C₈H₁₂ClN₃
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09878382
CAS Number: 957065-84-8