Stampa…
1-Benzyl-4-bromo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59333-1G OR59333-5G
APOSOR59333-1GEA 55.3 EUR
APOSOR59333-1G APOSOR59333-5G
1-Benzyl-4-bromo-1H-pyrazole
1-Benzyl-4-bromo-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₉BrN₂
Peso molecolare: 237,1000 g/mol
Punto di fusione: 50…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179566
CAS Number: 50877-41-3