Stampa…
2-Amino-5-bromopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5933-100G OR5933-25G OR5933-5G
APOSOR5933-100GEA 55.1 EUR
APOSOR5933-100G APOSOR5933-25G APOSOR5933-5G
2-Amino-5-bromopyrimidine
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formula: C₄H₄BrN₃
Punto di fusione: 241…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012341
CAS Number: 7752-82-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III