Stampa…
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, Dimethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
OR59327-25G OR59327-5G OR59327-100G
APOSOR59327-25GEA 142 EUR
APOSOR59327-25G APOSOR59327-5G APOSOR59327-100G
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,180 g/mol
Punto di ebollizione: 122 °C/5mmHg
Densità: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082719
CAS Number: 10224-72-3