Stampa…
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59322-1G OR59322-5G
APOSOR59322-1GEA 125 EUR
APOSOR59322-1G APOSOR59322-5G
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇BrN₂O
Peso molecolare: 239,0700 g/mol
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691468
CAS Number: 41491-53-6