Stampa…
5-Amino-2-methylindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59321-100G OR59321-250G OR59321-25G OR59321-5G
APOSOR59321-100GEA 219 EUR
APOSOR59321-100G APOSOR59321-250G APOSOR59321-25G APOSOR59321-5G
5-Amino-2-methylindole 95%
5-Amino-2-methylindole
Formula: C₉H₁₀N₂
Punto di fusione: 153…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093426
CAS Number: 7570-49-2