Stampa…
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-amino-3-methylbenzoate
OR5932-100G OR5932-10G OR5932-25G
APOSOR5932-100GEA 48.1 EUR
APOSOR5932-100G APOSOR5932-10G APOSOR5932-25G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Punto di fusione: 116…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102230
CAS Number: 18595-14-7