Stampa…
2-Bromo-m-xylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
OR5930-100G OR5930-50G OR5930-25G OR5930-500G
APOSOR5930-100GEA 42.2 EUR
APOSOR5930-100G APOSOR5930-50G APOSOR5930-25G APOSOR5930-500G
2-Bromo-m-xylene
2-Bromo-m-xylene
Formula: C₈H₉Br
Punto di ebollizione: 205…206 °C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000075
CAS Number: 576-22-7
EINECS: 209-397-7