4-Aminopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
Formula:
C₅H₆N₂ Punto di ebollizione: 273 °C Punto di fusione: 155…158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006439 CAS Number: 504-24-5 UN: 2671 ADR: 6.1,II |