3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Punto di fusione: 85…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051690 CAS Number: 19652-32-5 |