Stampa…
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5922-1G OR5922-5G
APOSOR5922-1GEA 221 EUR
APOSOR5922-1G APOSOR5922-5G
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Punto di fusione: 69,5…71.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114505
CAS Number: 95539-61-0
UN: 1759
ADR: 8,III